Principaux documents
PH004933
(2'R,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-3'H-spiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-furan]-3,5'(2H,4'H)-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H29FO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
376.472
Numéro MDL:
Autres remarques