Principaux documents
PH005393
bis(2-hydroxyethyl) hexane-1,6-diyldicarbamate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H24N2O6
CAS Number:
Poids moléculaire :
292.335
Numéro MDL:
Autres remarques