Principaux documents
PH006344
({[(E)-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methylidene]amino}oxy)acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13NO6
CAS Number:
Poids moléculaire :
255.229
Numéro MDL:
Autres remarques