Principaux documents
PH006885
N,N-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H15Cl2N2O2P
CAS Number:
Poids moléculaire :
261.09
Numéro MDL:
Autres remarques