Principaux documents
PH007189
2-(6-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18N2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
218.301
Numéro MDL:
Autres remarques