MilliporeSigma
Passer à
PH007310
ethyl 4-hydroxy-3,5-bis(hydroxymethyl)benzoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
226.231
Numéro MDL:
Service technique