Principaux documents
PH007696
3,4,4-trimethyl-2-(2-phenylethyl)-1,3-oxazolidine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H21NO
CAS Number:
Poids moléculaire :
219.33
Numéro MDL:
Autres remarques