Principaux documents
PH008261
2-((E)-{[(E)-1-methylpropyl]imino}methyl)phenol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15NO
CAS Number:
Poids moléculaire :
177.248
Numéro MDL:
Autres remarques