Principaux documents
PH011263
2',3'-dihydrospiro[imidazolidine-4,1'-indene]-2,5-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10N2O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
202.215
Numéro MDL:
Autres remarques