Principaux documents
PH011717
8-hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulfonic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6N2O8S
CAS Number:
Poids moléculaire :
314.232
Numéro MDL:
Autres remarques