Principaux documents
R103403
6-CHLORO-7-HYDROXY-4-METHYL-3-PROPYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13ClO3
CAS Number:
Poids moléculaire :
252.7
Numéro MDL:
Autres remarques