Principaux documents
R166278
2,5-DICHLORO-3,6-DIMETHOXY-TEREPHTHALIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16Cl2O6
CAS Number:
Poids moléculaire :
351.186
Numéro MDL:
Autres remarques