Principaux documents
R235318
2-HYDROXY-2,2-DIPHENYL-ACETIC ACID (4-CHLORO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17ClN2O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
364.835
Numéro MDL:
Autres remarques