Principaux documents
R247286
2,4,6-TRIS-(4-CHLORO-PHENYL)-PYRANYLIUM, TETRAFLUORO BORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H14BCl3F4O
CAS Number:
Poids moléculaire :
499.531
Numéro MDL:
Autres remarques