Principaux documents
R252077
3-PHENYL-1,5-DI-THIOPHEN-2-YL-PENTANE-1,5-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16O2S2
CAS Number:
Poids moléculaire :
340.466
Numéro MDL:
Autres remarques