Principaux documents
R260045
3-(4-BENZYLOXY-PHENYL)-2-(TERT-BUTOXYCARBONYL-METHYL-AMINO)-PROPIONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H27NO5
CAS Number:
Poids moléculaire :
385.464
Numéro MDL:
Autres remarques