Principaux documents
R260460
3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXANOL, MIXTURE OF CIS AND TRANS
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H21NO
CAS Number:
Poids moléculaire :
171.285
Numéro MDL:
Autres remarques