Principaux documents
R262455
(4-HYDROXY-PHENYL)-((PYRIDINE-4-CARBONYL)-HYDRAZONO)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11N3O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
285.261
Numéro MDL:
Autres remarques