Principaux documents
R277525
4-METHYL-N-(4-NITROPHENYL)BENZENE-SULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O4S
CAS Number:
Poids moléculaire :
292.316
Numéro MDL:
Autres remarques