R288152
1-(2-HYDROXY-6-SULFO-1-NAPHTHYLAZO)-2-NAPHTHOL-3,6-DISULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14N2O11S3
CAS Number:
Poids moléculaire :
554.533
Numéro MDL:
Produits recommandés