Principaux documents
R288667
1-(3-NITROBENZYLOXYMETHYL)PYRIDINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13ClN2O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
280.71
Numéro MDL:
Autres remarques