R368261
4-((4-(4-CHLORO-PHENYL)-PIPERAZIN-1-YLIMINO)-METHYL)-BENZENE-1,3-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18ClN3O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
331.805
Numéro MDL:
Produits recommandés