Principaux documents
R397768
1-(3,4-DIETHOXY-BENZYLIDENE)-6,7-DIETHOXY-1,2,3,4-TETRAHYDRO-ISOQUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H31NO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
397.519
Numéro MDL:
Autres remarques