Principaux documents
R408018
(NAPHTHALENE-1-SULFONYLAMINO)-ACETIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO4S
CAS Number:
Poids moléculaire :
293.344
Numéro MDL:
Autres remarques