R412392
N-(4-CHLORO-PHENYL)-2-(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO(1,4)THIAZIN-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN2O2S
CAS Number:
Poids moléculaire :
332.811
Numéro MDL:
Produits recommandés