Principaux documents
R414131
1-(4-DIMETHYLAMINO-PHENYL)-3-(4-METHOXY-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19NO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
281.358
Numéro MDL:
Autres remarques