Principaux documents
R423955
5-(1H-1,2,4-TRIAZOL-5-YLDISULFANYL)-1H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H4N6S2
CAS Number:
Poids moléculaire :
200.245
Numéro MDL:
Autres remarques