Principaux documents
R448273
PENTADECANOIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-M-TOLYLAMINO-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H39Cl3N2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
477.95
Numéro MDL:
Autres remarques