Principaux documents
R464481
4-AMINO-N-THIAZOL-2-YL-BENZENESULFONAMIDE, HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H11N3O3S2
CAS Number:
Poids moléculaire :
273.334
Numéro MDL:
Autres remarques