Principaux documents
R494593
6-CHLORO-2-PHENYL-BENZO(DE)ISOQUINOLINE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H10ClNO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
307.739
Numéro MDL:
Autres remarques