Principaux documents
R497215
TEREPHTHALALDEHYDE BIS[(2-NITROPHENYL)HYDRAZONE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N6O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
404.388
Numéro MDL:
Autres remarques