Principaux documents
R522929
(1,1-BIS-(4-BROMO-PHENYL)-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-PYRIDIN-2-YL-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13Br2Cl3N2
CAS Number:
Poids moléculaire :
535.496
Numéro MDL:
Autres remarques