Principaux documents
R523968
(1,1-DIOXO-TETRAHYDRO-THIOPHEN-3-YL)-HYDRAZINE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H11ClN2O2S
CAS Number:
Poids moléculaire :
186.661
Numéro MDL:
Autres remarques