Principaux documents
R533475
DITHIOCARBONIC ACID O-ETHYL ESTER, POTASSIUM SALT DIMER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H10K2O2S4
CAS Number:
Poids moléculaire :
320.605
Numéro MDL:
Autres remarques