Principaux documents
R537225
CYCLOHEXYL-(3-METHOXY-5,6-DIHYDRO-BENZO(C)ACRIDIN-7-YL)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26N2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
358.488
Numéro MDL:
Autres remarques