Principaux documents
R550310
DITHIOPHOSPHORIC ACID S-BENZOTHIAZOL-2-YL ESTER O,O'-DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14NO2PS3
CAS Number:
Poids moléculaire :
319.406
Numéro MDL:
Autres remarques