Principaux documents
R554952
5-PYRIDIN-2-YLMETHYLENE-2-THIOXO-IMIDAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7N3OS
CAS Number:
Poids moléculaire :
205.24
Numéro MDL:
Autres remarques