Principaux documents
R580759
N(2),N(2)-DIBENZYL-6-(TRIFLUOROMETHYL)-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16F3N5
CAS Number:
Poids moléculaire :
359.357
Numéro MDL:
Autres remarques