Principaux documents
R586048
2-CHLORO-10-(3-CHLOROPROPANOYL)-10H-PHENOTHIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl2NOS
CAS Number:
Poids moléculaire :
324.231
Numéro MDL:
Autres remarques