Principaux documents
R594490
1-(4-(2-METHOXYETHYL)PHENOXY)-3-((2-(2-METHOXYPHENOXY)ET)AMINO)-2-PROPANOL HCL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H30ClNO5
CAS Number:
Poids moléculaire :
411.93
Numéro MDL:
Autres remarques