Principaux documents
R607010
3,3,6,6-TETRA-ME-9-(4-NITRO-PH)-3,4,5,6,7,9-HEXAHYDRO-1H-XANTHENE-1,8(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25NO5
CAS Number:
Poids moléculaire :
395.459
Numéro MDL:
Autres remarques