Principaux documents
R625434
ETHYL (3-HYDROXY-7-METHYL-2-QUINOXALINYL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
246.268
Numéro MDL:
Autres remarques