Principaux documents
R640735
N-(1-(4-BROMOANILINO)-2,2,2-TRICHLOROETHYL)-2-FLUOROACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9BrCl3FN2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
378.457
Numéro MDL:
Autres remarques