Principaux documents
R642002
3-(3-(4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ACRYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16N2O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
320.351
Numéro MDL:
Autres remarques