Principaux documents
R679143
(DIPHENYLPHOSPHORYL)METHYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19O4PS
CAS Number:
Poids moléculaire :
386.41
Numéro MDL:
Autres remarques