Principaux documents
R720291
4-(1'-PHENYL-5-TRIFLUOROMETHYL-1H,1'H-(4,4')BIPYRAZOLYL-3-YL)-BENZENE-1,3-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13F3N4O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
386.336
Numéro MDL:
Autres remarques