Principaux documents
R721271
2-(4-FLUOROPHENOXY)-1-(2-HYDROXY-4-METHOXY-3-METHYLPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15FO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
290.294
Numéro MDL:
Autres remarques