Principaux documents
R732400
2-(4-((2-CHLOROPHENOXY)AC)-1-PIPERAZINYL)-6,7-DIMETHOXY-4-QUINAZOLINAMINE HCL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25Cl2N5O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
494.382
Numéro MDL:
Autres remarques