Principaux documents
R734322
5-((8-HYDROXY-9H-PURIN-6-YL)THIO)PENTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N4O3S
CAS Number:
Poids moléculaire :
268.296
Numéro MDL:
Autres remarques