Principaux documents
R738581
2-HYDROXY-N-(6-((2-HYDROXYBENZOYL)AMINO)HEXYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
356.425
Numéro MDL:
Autres remarques